Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reagenzglas-Zerstäuber
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05470600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der komplette Zerstäuber besteht aus:Reagenzglas und Sprühkopf (aus DURAN™ Schläuchen)
- Mit Klammer und Gummiball
- Packungsgröße:1 Stück
Spezifikation
6 ml | |
Reagenzglas und Sprühkopf | |
NS 14/23 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Reagenzglas-Zerstäuber > Reagenzglas und Sprühkopf
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur