Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39620
Antistatisch und 5 Minuten lang bei 135°C autoklavierbar. Hohe Rutschfestigkeit. Waschen bei 60°C.
Marke:  Abeba™ 39620/45
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15611268
  • 62.75 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
  • Grün
  • Rutschfeste Außensohle
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
45
39620
Grün
Rutschfest
Name des Produkts
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39620 > Größe:45