Learn More
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10554573
|
Thermo Scientific™
75003406 |
482.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
10177222
|
Thermo Scientific™
75003410 |
Rotornr. |
472.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Kombinieren Sie Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenrotor-Ersatzdeckel mit dem Mikrozentrifugenrotor.
Aerosoldichte ClickSeal™ Deckel
- Für den Einsatz mit 24 × 1.5/2.0 ml-Rotoren (75003424), PCR 4 × 8 Rotoren (75003440)
- Die einzigartige Konstruktion rastet bei ordnungsgemäßer Versiegelung ein und gewährleistet so eine sichere Aufbewahrung Ihrer Proben sowie eine kürzere Entnahmezeit dank Öffnung mit einem Klick
- Mit PPSU-Rotordeckel; zusätzliche Sicherheit und praktische Anwendung dank der guten Sicht auf den Rotorinhalt
Schraubdeckel:
- Für den Einsatz mit 36 × 0.5 ml-Rotoren (75003436), doppelreihigen 18 × 2.00.5 ml-Rotoren (75003418), PCR 8 × 8 Rotoren (75003489)
Bestellinformationen:
Einzeln lieferbar.