Learn More
Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenrotor-Ersatzdeckel
Diese Ersatzdeckel für Mikrozentrifugenrotoren lassen sich mit dem Mikrozentrifugenrotor kombinieren.
Marke: Thermo Scientific™ 75003410
Beschreibung
Kombinieren Sie Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenrotor-Ersatzdeckel mit dem Mikrozentrifugenrotor.
ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel:
- Zur Verwendung mit 24 × 1,5/2,0 ml-Rotor (75003424), PCR 4 × 8 Rotor (75003440)
- Das einzigartige Design signalisiert mit einem Klickgeräusch, dass er richtig verschlossen ist. Damit haben Sie stets die Gewissheit, dass kein Probenmaterial austreten kann. Da sich der Deckel auch mit einem Klick wieder einfach öffnen lässt, bietet er nach dem Zentrifugationslauf schnelleren Zugriff auf die Proben
- Der PPSU-Rotordeckel gibt den Blick auf den Inhalt des Rotors frei und sorgt so für zusätzliche Sicherheit und Komfort
Aufschraubbarer Deckel:
- Zur Verwendung mit 36 × 0,5 ml-Rotor (75003436), zweireihiger Rotor 18 × 2,0/0,5 ml-Rotor (75003418), PCR 8 × 8-Rotor (75003489)
Bestellinformationen:
Einzeln erhältlich.
Spezifikation
Rotornr. | |
24 x 1,5/2 ml-Rotor (75003424), PCR 4 x 8 Rotor | |
ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel |