Learn More
Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser
GREENER_CHOICE
Der Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser eignet sich ideal zum Dispensieren flüchtiger, dichter, viskoser oder schäumender Flüssigkeiten und für alle Anwendungen, bei denen eine lange Dosierserie erforderlich ist
Marke:  Corning™ 4217
Artikelnummer. 15823875
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfache Volumeneinstellung, mit einer Volumenauswahltabelle, die bequem am Griff angebracht ist
  • Für schnelles und präzises Mehrfachdispensieren von bis zu 48 Pipettierdosen ohne Nachfüllen der Konus-Spritze
  • Große Auswahl an Polypropylen-Spritzenspitzen mit acht verschiedenen Größen von 1μ l bis zu 5 ml in sterilen und unsterilen Versionen
  • 25 ml- und50 ml-Spritzenadapter ebenfalls erhältlich
  • Die Spitzen sind Verdrängungsspitzen, die für die Arbeit mit Flüssigkeiten mit hoher Dichte oder hohem Dampfdruck wie Glycerin oder Ethanol bestimmt sind
  • Wartungsfreie, leichte Bauweise
  • Ergonomisch geformter Griff mit Fingerhaken ermöglicht einhändige Volumeneinstellung, schnelles Befüllen der Spritzenspitzen und praktisches serielles Dispensieren
  • Jedes Gerät wird auf Funktionalität und Präzision gemäß EN ISO 8655 getestet und mit einem individuellen QC-Zertifikat geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 8655
Grau/Orange
Kunststoff
1
Unsteril
1 bis 5 ml
Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser-Spitzen
8 Spritzenspitzen-Größen für Dispensierdosen von 1 μl bis 5 ml
Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser
Step-R™
Repetierpipette
Jeweils
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser > Volumenbereich (metrisch): 1μl bis zu 5 ml