Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Nährboden für Clostridien MLT (dehydriert)
Remel Reinforced Medium für Clostridia MLT (dehydriert) ermöglicht die Kultivierung und Zählung von Clostridium-Arten und anderen Anaerobien.
Marke:  Thermo Scientific™ R455402
415.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12697619
  • 427.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Remel Reinforced Medium für Clostridia MLT (dehydriert) ermöglicht die Kultivierung und Zählung von Clostridium-Arten und anderen Anaerobien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Industrieanwendung: USP
Pulver
500 g
Verstärktes Medium für Clostridia MLT
Trockenkulturmedien
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer814283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog NumberR455402
Chargennummer653596 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog NumberR455402
Chargennummer277475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog NumberR455402
Chargennummer463115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberR455402
Chargennummer182508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2024 Catalog NumberR455402
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ Nährboden für Clostridien MLT (dehydriert) > 500 g