Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ NMR-Röhrchenkappe mit gasdichtem Gummiseptum
Die Wilmad-LabGlass NMR-Röhrchenkappe mit gasdichtem Gummiseptum wurde für die Aufrechterhaltung eines ausgezeichneten Kontakts zwischen Glas und Gummi entwickelt; sie sorgt für eine gasdichte Versiegelung bei gleichzeitiger Injektion von Proben oder Reaktanten.
Marke:  Wilmad-LabGlass™ 66000-0080
Artikelnummer. 15358658
  • 134.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die gasdichten NMR-Röhrchensepta aus Gummi eignen sich für luftempfindliche Proben, katalytische Studien und Titrationsversuche
  • Injizieren Sie Proben oder Reaktanten einfach in NMR-Röhrchen
  • Für die Verwendung mit dünnwandigen Precision NMR-Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 5 mm
  • Hergestellt in einer kontrollierten Umgebung mit zertifizierten Rohstoffen für Konsistenz
Spezifikation
Spezifikation
5,0 mm
NMR-Röhrchenkappe
Naturkautschuk
Luftempfindliche Proben, katalytische Studien, Titrationsversuche
Unsteril
Nein
Nicht autoklavierbar
Weiß
100
Dünnwandige Präzisions-NMR-Röhrchen mit 5 mm AD
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ NMR-Röhrchenkappe mit gasdichtem Gummiseptum > Modell; Verschlussgröße; Farbe; Material