Learn More
Thermo Scientific™ PathoDx™ Respiratory Virus Panel Influenza 1-Reagenz
PathoDx™ Respiratory Virus Panel Parainfluenza 1-Reagenz in Kombination mit dem RVP-Kit ist ein direkter Immunfluoreszenztest zum Nachweis von Parainfluenzavirus 1.
Marke:  Thermo Scientific™ R62408
Artikelnummer. 11464129
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Respiratory Virus Panel Parainfluenz 1-Reagenz in Kombination mit dem PathoDx Respiratory Virus Panel (RVP)-Kit zur Durchführung eines direkten Immunfluoreszenztest zum qualitativen Nachweis von Parainfluenza 1 in präparierten Patientenproben im Anschluss an ein Wachstum in Zellkultur. Die Parainfluenzaviren und das Respiratory Syncytial Virus (RSV) sind die Hauptursache akuter Atemwegserkrankungen bei Säuglingen und Kleinkindern. Zu den durch Parainfluenza-Viren verursachtenklinischen Erkrankungen gehören Rhinorrhoe, Husten, Krupp (Laryngotracheobronchitis), Bronchiolitis und Pneumonie.1,2
Die Parainfluenza-Viren (PIV) gehören der Familie der Paramyxoviridae an. Wie die Influenza-Viren weisen die Parainfluenza-Viren Hämagglutinin-, Neuraminidase- und Zellfusions-Aktivität auf. Es wurden bislang vier Serotypen humaner Parainfluenza-Viren identifiziert (Typ 1, 2, 3 und 4). Die Parainfluenza-Typen 1, 2 und 3 werden durch Zellkulturen leicht isoliert, während der Parainfluenza-Typ 4 schwieriger zu kultivieren ist.3,4 Typ 1 ist die Hauptursache für Krupp.
  • Gebrauchsfertig – Fertigreagenzien
  • Einfach zu lagern – Bei 2 bis 8 °C lagern
  • Einfach zu interpretieren – Die Fluoreszenz ist zytoplasmatisch, punktiert mit kleinen Einschlüssen.
Parainfluenza 1-Reagenz (grüne Kappe) ist eine Tropfflasche, die 2,0 ml (ca.40 Tests) Fluoreszein-markierte, gereinigte,spezifische monoklonale Maus-Antikörperund Evans Blue Gegenfärbung in einerproteinstabilisierten Pufferlösung mit 0,098 %Natriumazid als Konservierungsmittel enthält.
Die Zellkulturisolation von Parainfluenza-Viren erfolgt in der Regel mit primären Nierenzellen von Rhesusaffen oder Zelllinien menschlicher Nieren. Zu den Zelllinien, die erfolgreich für die Züchtung von Parainfluenza-Viren verwendet wurden, gehören RMK, HEK, LLC-MK2, Vero, A549, and HEp-2.4.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Remel™ PathoDX™ Respiratory Virus Panel Parainfluenza 1-Reagenz
Nasen-Rachen-Raum
1 × 10 ml
Parainfluenza
Reagenz
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer852402-COA Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberR62408
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PathoDx™ Respiratory Virus Panel Influenza 1-Reagenz > TB Auramin-Rhodamin T; je 250 ml/Flasche