Learn More
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Adenovirus-Kit mit direktem Immunfluoreszenz-Assay
Schnellnachweis des Adenovirus-Antigens in klinischen Proben und Bestätigung des Adenovirus in Zellkulturen mit diesem direkten Immunfluoreszenz-Assay.
Marke: Thermo Scientific™ K610011-2
609.21 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schnellnachweis des Adenovirus-Antigens in klinischen Proben und Bestätigung des Adenovirus in Zellkulturen mit dem Thermo Scientific™ IMAGEN™ Adenovirus-Kit. Dieser direkte Immunfluoreszenz-Assay bedient sich eines gattungsspezifischen monoklonalen Antikörpers zum Nachweis eines Epitops von Adenovirus-Hexon-Proteinen, das in allen bekannten humanen Adenovirus-Serotypen exprimiert wird1.
Humane Adenoviren werden mit einer Vielzahl klinischer Erkrankungen immunkompetenter wie auch immuninkompetenter Patienten in Verbindung gebracht. Sie führen zu Infektionen des Atemtrakts, der Bindehaut und des Magen-Darm-Trakts.2,3 Die Infektionen kommen häufig bei Kindern vor und können sporadisch oder epidemisch auftreten.
Verwenden Sie das IMAGEN Adenovirus-Kit als schnelles, empfindliches und spezifisches Verfahren für den Direktnachweis und zur Bestimmung von humanen Adenovirus-Serotypen in klinischen Proben oder Zellkulturen.
- Schnelle Ergebnisse: Innerhalb von etwas über 30 Minuten nach Erhalt der Probe oder Kultur
- Einfach: Gebrauchsfertige Reagenzien; zudem folgen alle IMAGEN Assays demselben grundlegenden Verfahren
- Ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität: Die hochwertigen, gut charakterisierten Antikörper des Assays bieten ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität
- Leicht auslesbare Ergebnisse
- Lange Haltbarkeit von 24 Monaten
Adenoviren sind hüllenlose, ikosaedrische DNA Viren. Die Familie Adenoviridae umfasst 2 Gattungen, Adenovirender Säuger (Mastadenoviren) und Adenoviren der Vögel (Aviaadenoviren).4 Mindestens 47 bekannte Serotypen humaner Adenoviren wurden nachgewiesen und mit Verfahren wie der Hämagglutination, Neutralisation, DNA Hybridisierung sowie Restriktionsendonuklease-Analyse der adenoviralen DNA beschrieben.2,4,5
Die Labordiagnose einer Adenovirus-Infektion spielt eine wichtige Rolle in der Patientenversorgung und ermöglicht ein effizientes Management und eine wirksame Kontrolle von Epidemien. Die Identifikation von Adenovirus-Isolaten ist mit Hilfe verschiedener Techniken bestätigt worden; zu ihnen gehören Neutralisationstests, Radioimmunoassay, DNA-Hybridisierung, Elektronenmikroskopie und DNA-Elektrophorese.6,7,8,9,10 Diese Methoden sind potenziell komplex, arbeitsintensiv und für den Routineeinsatz häufig ungeeignet. Kürzlich wurden indirekte Immunfluoreszenztests oder Enzymimmunoassays (z. B. IDEIA™ Adenovirus) zum direkten Nachweis von Adenoviren in klinischen Proben oder auf Einschicht-Zellkulturen beschrieben, bei denen gattungsspezifische mono- oder polyklonale Antikörper eingesetzt werden.10,11
Direkte Immunfluoreszenz-Tests bedienen sich spezifischer monoklonaler Antikörper für den schnellen, empfindlichen und spezifischen Direktnachweis von Adenoviren in klinischen Proben wie z. B. nasopharyngealen Aspiraten und konjunktivalen Abstrichen oder zur Bestätigung von Adenovirus-Isolaten in Zellkultur-Monolayern. Das IMAGEN Adenovirus-Kit ist ein direkter Immunfluoreszenz-Test zum Nachweis und zur Bestimmung von humanen Adenovirus-Serotypen in klinischen Proben oder Zellkulturen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
2°bis 8 °C | |
Adenovirus-Antigen | |
50 Tests |
IMAGEN™ Adenovirus-Kit | |
Positiv-Kontrollkarte, Trägerflüssigkeit, Adenovirus-Reagenz, Gebrauchsanleitung |