Learn More
Labcon™ Eclipse™ 20 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipettierer
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke:  Labcon™ 1011-250-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17517776
  • 21.96 CHF / 480 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
20 μl
Unsteril
Autoklavierbar
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Liquid Handling
UltraFine Spitze
Ja
20 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
Eclipse™
Ungefiltert
klar
48,3 mm
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
Nachfüllpackung
480 Spitzen/Mini-Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton
Ja
Nein
Polypropylenharz
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 20 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipettierer > Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Format: Nachfüllpackung; Sterilität: Nicht steril; Volumen (metrisch): 20 μl; Menge: 480 Spitzen/Mini-Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton