Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Strep
Thermo Scientific™ Remel BactiCard Strep. wird zur präsumptiven Identifizierung von Streptokokken und verwandten Gattungen mithilfe von Enzymtechnologie verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ R21112
304.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13265659
  • 313.00 CHF / 25 Tests
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel BactiCard Strep. wird zur präsumptiven Identifizierung von Streptokokken und verwandten Gattungen mithilfe von Enzymtechnologie verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Positiv, negativ
Ja
Bacticard für Streptokokken-Tests
1 Kit
Staphylococcus aureus
BactiCard™ Strep
Verklumpungsfaktor und Protein A
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay
25 Tests/Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6101723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog NumberR21112
Chargennummer3801546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Catalog NumberR21112
Chargennummer3757058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog NumberR21112
Chargennummer3733383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog NumberR21112
Chargennummer3690366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Strep > 25 Tests/Kit