Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Neisseria
Verwendet Enzymtechnologie zur präsumtiven Identifizierung von Neisseria spp. und Moraxella catarrhalis auf selektiven Medien.
Marke:  Thermo Scientific™ R21110
218.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13255659
  • 219.00 CHF / 25 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel BactiCard Neisseria verwendet Enzymtechnologie zur präsumtiven Identifizierung von pathogenen Neisseria spp. und Moraxella catarrhalis, die auf selektiven Medien isoliert sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BactiCard™ Neisseria
Pathogene Neisseria spp. und Moraxella catarrhalis isoliert auf selektiven Medien
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay
Pathogene Neisseria spp., Moraxella catarrhalis
Ja
Bacticard Neisseria
25 Tests/Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6199504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberR21110
Chargennummer6164656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberR21110
Chargennummer6138235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog NumberR21110
Chargennummer3801520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog NumberR21110
Chargennummer3742029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog NumberR21110
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ Neisseria > 25 Tests/Kit