Learn More
Cole-Parmer™ Kältemittelpaket Phasenwechsel Gel
Halten Sie empfindliche Materialien bei der richtigen Temperatur. Kehrt nach dem Auftauen in den Gelzustand zurück.
39.75 CHF - 48.50 CHF
Spezifikation
Außenbreite (metrisch) | 19,7 cm |
---|---|
Außenlänge (angloamerikanisch) | 10,5 in. |
Außenbreite (angloamerikanisch) | 7,75 in. |
Außenlänge (metrisch) | 26,7 cm |
Außenhöhe (angloamerikanisch) | 1,18 in. |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12348717
|
Cole-Parmer™
06347-76 |
1 °C (30 °F) |
39.75 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12378717
|
Cole-Parmer™
06347-83 |
-23 °C |
48.50 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die Phasenwechselformel hält 15 % länger als das Standardgel
- Vier Formulierungen von32 bis -10° F (0 bis -23° C)
- Ungiftig und wiederverwendbar
Spezifikation
19,7 cm | |
7,75 in. | |
1,18 in. | |
48 oz. | |
1419,5 ml |
10,5 in. | |
26,7 cm | |
3 cm | |
1360 g | |
26,7 x 19,7 x 3 cm |