Learn More
Cole-Parmer™ Kältemittelpaket Phasenwechsel Gel
Halten Sie empfindliche Materialien bei der richtigen Temperatur. Kehrt nach dem Auftauen in den Gelzustand zurück.
Brand:  Cole-Parmer™ 06347-76
 View more versions of this product
Product Code. 12348717
  • 39.75 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Die Phasenwechselformel hält 15 % länger als das Standardgel
  • Vier Formulierungen von32 bis -10° F (0 bis -23° C)
  • Ungiftig und wiederverwendbar
Specifications
Specifications
19,7 cm
7,75 in.
1,18 in.
48 oz.
1419,5 ml
1 °C (30 °F)
10,5 in.
26,7 cm
3 cm
1360 g
Phase Change Cold Pack, weich,30 F,48 oz
26,7 x 19,7 x 3 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cole-Parmer™ Kältemittelpaket Phasenwechsel Gel >