Learn More
Cole-Parmer™ Kältemittelpaket Phasenwechsel Gel
Halten Sie empfindliche Materialien bei der richtigen Temperatur. Kehrt nach dem Auftauen in den Gelzustand zurück.
Marke: Cole-Parmer™ 06347-83
Beschreibung
- Die Phasenwechselformel hält 15 % länger als das Standardgel
- Vier Formulierungen von32 bis -10° F (0 bis -23° C)
- Ungiftig und wiederverwendbar
Spezifikation
19,7 cm | |
7,75 in. | |
1,18 in. | |
48 oz. | |
1419,5 ml | |
-23 °C |
10,5 in. | |
26,7 cm | |
3 cm | |
1360 g | |
Phase Change Cold Pack, weich, -10 F,48 oz | |
26,7 x 19,7 x 3 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kältemittelpaket Phasenwechsel Gel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur