Learn More
Cole-Parmer™ Kältemittelpaket Phasenwechsel Gel
Hightech-Kältemittelpackungen mit Phasenwechselformel sind ideal für Produkte, die eine genaue und konstante Temperatur erfordern Cole-Parmer™ Kältemittelpackung mit Phasenwechsel-Gelmaterial kehrt nach dem Auftauen in den Gelzustand zurück.
Marke:  Cole-Parmer™ 06347-82
Artikelnummer. 12368717
  • 47.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus einer laminierten, metallisierten Folie außen, um Durchstiche zu vermeiden und eine Strahlungswärmedämmung zu gewährleisten
  • Ungiftig und wiederverwendbar
  • Die Phasenwechselformel hält 15 % länger als das Standardgel
Spezifikation
Spezifikation
16.5 cm
24 oz.
680 g
Phasenänderungsgel
19.1 cm
2.5 cm
-23° C relativ zur Umgebungstemperatur
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kältemittelpaket Phasenwechsel Gel > Größe: 24 oz.