Learn More
Eppendorf Reference™ 2 Einkanalpipetten mit Fixvolumen
GREENER_CHOICE
Bewährte Präzision und Genauigkeit, lange Lebensdauer und ein ergonomisches Design
Marke:  Eppendorf 4925000014
224.14 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15783499
  • 235.94 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2.5
Dunkelgrau
Pipette mit festem Volumen
0.025
Autoklavierbar
1
1 μl
Videos
  • Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    • Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
      • Eppendorf Reference 2 - The New Legend
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Eppendorf Reference 2 - The New Legend
        • Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
          Name des Produkts
          Eppendorf Reference™ 2 Einkanalpipetten mit Fixvolumen > 1 μl; dunkelgrauer Betriebsschalter; zur Verwendung mit 10 μl Pipettenspitzen