Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche, rot
Eine leichte und flexible Schlauchoption für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren.
32.95 CHF - 87.15 CHF
Spezifikation
Material | Gummi |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren |
Farbe | Rot |
Flexibility | Flexibel |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11537053
|
Fisherbrand™
|
12.7 mm | 3.2 mm |
87.15 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11597043
|
Fisherbrand™
|
3.2 mm | 1.5 mm |
32.95 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11517053
|
Fisherbrand™
|
8.0 mm | 3.2 mm |
77.55 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11527053
|
Fisherbrand™
|
9.5 mm | 3.2 mm |
68.80 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Höhere Widerstandsfähigkeit als die meisten anderen Polymere
- Temperaturbereich: −40 °C bis +70 °C
- Leicht und flexibel, für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren
- Nicht geeignet für die Verwendung mit Erdöl- und Kohlenwasserstofflösungsmitteln (siehe Neopren-Schläuche)
Spezifikation
Gummi | |
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren | |
Flexibel |
10 m | |
Rot |