Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche, rot
Eine leichte und flexible Schlauchoption für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren.
Marke:  Fisherbrand™ FB50731
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11597043
  • 35.00 CHF / 10 Meter
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höhere Widerstandsfähigkeit als die meisten anderen Polymere
  • Temperaturbereich: −40 °C bis +70 °C
  • Leicht und flexibel, für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren
  • Nicht geeignet für die Verwendung mit Erdöl- und Kohlenwasserstofflösungsmitteln (siehe Neopren-Schläuche)
Spezifikation
Spezifikation
3.2 mm
10 m
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren
Flexibel
Gummi
1.5 mm
Rot