Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche, rot
Eine leichte und flexible Schlauchoption für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren.
Marke:  Fisherbrand™ FB50739
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11537053
  • 92.00 CHF / 10 Meter
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höhere Widerstandsfähigkeit als die meisten anderen Polymere
  • Temperaturbereich: −40 °C bis +70 °C
  • Leicht und flexibel, für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren
  • Nicht geeignet für die Verwendung mit Erdöl- und Kohlenwasserstofflösungsmitteln (siehe Neopren-Schläuche)
Spezifikation
Spezifikation
12.7 mm
10 m
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren
Flexibel
Gummi
3.2 mm
Rot