Learn More
Gilac™ Rectangular Container
Rectangular Container is for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
17.10 CHF - 41.90 CHF
Spezifikation
Produkttyp Lebensmittelbehälter
Material Polyethylen
Form Rechteckig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17918621
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119521
12 L Weiß
17.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17958851
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119621
15 L Weiß
19.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17928531
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119677
15 L Grau
19.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17948931
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119777
25 L Grau
29.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17918541
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119821
35 L Weiß
32.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17958541
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119877
35 L Grau
32.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17988481
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119977
55 L Grau
41.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rectangular plastic food container.
  • For sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
  • No gaps nor overlaps.
  • Machine washable.
  • Covering lid for increased hygiene, optional extra.
  • Stackable without lid.
  • Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies.
Spezifikation
Spezifikation
Lebensmittelbehälter
Polyethylen
Rechteckig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Rectangular Container