Learn More
Gilac™ Rectangular Container
Rectangular Container is for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
Marke:  Gilac™ G119777
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17948931
  • 29.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
  • Rectangular plastic food container.
  • For sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
  • No gaps nor overlaps.
  • Machine washable.
  • Covering lid for increased hygiene, optional extra.
  • Stackable without lid.
  • Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies.
Spezifikation
Spezifikation
Lebensmittelbehälter
Grau
6.6 gal.
Polyethylen
Rechteckig
25 L
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Rectangular Container > Volume: 25 L, Color: Gray