Learn More
Gilac™ Rectangular Container
Rectangular Container is for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
Marke:  Gilac™ G119677
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17928531
  • 19.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rectangular plastic food container.
  • For sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
  • No gaps nor overlaps.
  • Machine washable.
  • Covering lid for increased hygiene, optional extra.
  • Stackable without lid.
  • Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies.
Spezifikation
Spezifikation
Lebensmittelbehälter
Grau
4 gal.
Polyethylen
Rechteckig
15 L
Name des Produkts
Gilac™ Rectangular Container > Volume: 15 L, Color: Gray