Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep GHRH Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) GHRH, was expressed in the hosts and tags indicated.
363.00 CHF - 3255.00 CHF
Spezifikation
Name | GHRH Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | GHRH |
Proteinlänge | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959849
|
enQuireBio™
QP6084-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15999849
|
enQuireBio™
QP6084-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15949849
|
enQuireBio™
QP6084-ec-100ug |
100 μg |
940.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979849
|
enQuireBio™
QP6084-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15989849
|
enQuireBio™
QP6084-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15969849
|
enQuireBio™
QP6084-ec-1mg |
1 mg |
3255.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
GHRH Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Sheep | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
GHRH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YADAIFTNSY RKILGQLSAR KLLQDIMNRQ QGERNQEQGA KVRL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |