Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep GHRH Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) GHRH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6084-ec-500ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15989849
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
GHRH Protein
Research Use Only
GHRH
Recombinant Protein
E. coli
YADAIFTNSY RKILGQLSAR KLLQDIMNRQ QGERNQEQGA KVRL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
Sheep
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol