Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep GHRH Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) GHRH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6084-ec-100ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15949849
  • 940.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
GHRH Protein
Research Use Only
GHRH
Recombinant Protein
E. coli
YADAIFTNSY RKILGQLSAR KLLQDIMNRQ QGERNQEQGA KVRL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Full Length
Sheep
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol