Learn More
Novex™ Recombinant Protein A-Sepharose™ 4B
Rekombinante Protein A-Sepharose™ B
Marke:  Novex™ 101142
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10716713
  • 1280.00 CHF / 25 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-06-2025
Beschreibung
Dieses Produkt wird durch die kovalente Kopplung von hochgereinigtem, in E. Coli produziertem Staph. aureus Cowan-Stamm Protein A an Sepharose™ 4B hergestellt.
Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert, bestehend aus rekombinanter Protein A-Sepharose™ 4B und PBS (10 mM phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 7,4 mit 0,1 %).
Anwendungen: Immunglobulin-Affinitätsreinigung, Immunpräzipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Protein A
Protein A
25 ml
Affinity
2 °C bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert (25 ml rekombinante Protein A Sepharose™ 4B + 25 ml PBS), Nasseis
Suspension
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAC411525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog Number
ChargennummerYB360085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2023 Catalog Number101142
ChargennummerXG335957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2022 Catalog Number101142
ChargennummerXB332388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2022 Catalog Number101142
ChargennummerWH325163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2021 Catalog Number101142
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novex™ Recombinant Protein A-Sepharose™ 4B > 25 ml