Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NTHL1 Protein
A cDNA sequence encoding the NTHL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 4913
Name NTHL1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol NTHL1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15991869
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12893-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971869
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12893-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
15981869
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP12893-1mg
1 mg
8085.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
Description
Description
Spécification
Spécification
4913
Research Use Only
NTHL1
Human
His
NTHL1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
NTHL1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MCSPQESGMT ALSARMLTRS RSLGPGAGPR GCREEPGPLR RREAAAEARK SHSPVKRPRK AQRLRVAYEG SDSEKGEGAE PLKVPVWEPQ DWQQQLVNIR AMRNKKDAPV DHLGTEHCYD SSAPPKVRRY QVLLSLMLSS QTKDQVTAGA MQRLRARGLT VDSILQTDDA TLGKLIYPVG FWRSKVKYIK QTSAILQQHY GGDIPASVAE LVALPGVGPK MAHLAMAVAW GTVSGIAVDT HVHRIANRLR WTKKATKSPE ETRAALEEWL PRELWHEING LLVGFGQQTC LPVHPRCHAC LNQALCPAAQ GL
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Human NTHL1 Protein
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis