missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CCL23/MPIF-1 (aa 46-120) Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
349.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 6368 |
---|---|
Molekulargewicht | 8.6 kDa |
Name | CCL23/MPIF-1 aa 46-120 |
Menge | 25 μg |
Quelle | E. coli-derived human CCL23/MPIF-1 protein Arg46-Asn120 |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18177630
|
R&D Systems™
131-M1-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
349.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18388917
|
R&D Systems™
131-M1-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
349.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The Recombinant Human CCL23/MPIF-1 (aa 46-120) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CCL23/MPIF-1 (aa 46-120) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
6368 | |
CCL23/MPIF-1 aa 46-120 | |
E. coli-derived human CCL23/MPIF-1 protein Arg46-Asn120 | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
8.6 kDa | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts