missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human CCL23/MPIF-1 (aa 46-120) Protein

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

Marke:  R&D Systems™ 131-M1-025/CF

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 18388917

  • 349.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The Recombinant Human CCL23/MPIF-1 (aa 46-120) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CCL23/MPIF-1 (aa 46-120) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation

Spezifikation

Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
8.6 kDa
25 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
6368
CCL23/MPIF-1 aa 46-120
E. coli-derived human CCL23/MPIF-1 protein Arg46-Asn120
Unconjugated
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt