Learn More
DWK Life Sciences Standflasche Weithals, Braun, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen eine Temperaturdifferenz von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen verkleben!
- UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
- Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
- All glass components
- Tight closure due to standard ground joint
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung lichtempfindlicher Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Transport und Versand lichtempfindlicher Proben; Aufbewahrung luftempfindlicher Reagenzien und Chemikalien; Aufbewahrung hygroskopischer Flüssigkeiten, Pulver und Granulate |
Enthält | mit NS-Glasstopfen |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 71 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Standflasche Weithals, Braun, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur