Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer mit PTFE-beschichteten Kanülen
Verwenden Sie diese Kanülen zur Abgabe von Gas und zum Verdampfen von Proben auf dem Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer.
204.02 CHF - 225.12 CHF
Spezifikation
Material | PTFE-beschichtet |
---|---|
Beschreibung | 9 pro Packung |
Kanülen-Gauge | 19 G |
Produkttyp | Spritzennadel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Reacti-Vap Verdampfer |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11507490
|
Thermo Scientific™
TS-18784 |
102 mm |
204.02 CHF
9 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11517490
|
Thermo Scientific™
TS-18786 |
152 mm |
225.12 CHF
9 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie PTFE-beschichtete Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Kanülen zur Abgabe von Gas und zum Verdampfen von Proben auf Reacti-Vap Verdampfern. Diese 19-Gauge-Kanülen aus Edelstahl mit stumpfen Enden reduzieren Kreuzkontamination und Korrosion beim Verdampfen von stark säurehaltigen Lösungsmitteln. Die Kanülen wurden speziell für Reacti-Vap Verdampfer entwickelt.
- Stumpfe Spitze
- Edelstahl
Spezifikation
PTFE-beschichtet | |
19 G | |
Reacti-Vap Verdampfer |
9 pro Packung | |
Spritzennadel |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.