Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer mit PTFE-beschichteten Kanülen
Verwenden Sie diese Kanülen zur Abgabe von Gas und zum Verdampfen von Proben auf dem Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-18784
193.06 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
202.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11507490
  • 214.00 CHF / 9 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Verwenden Sie PTFE-beschichtete Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Kanülen zur Abgabe von Gas und zum Verdampfen von Proben auf Reacti-Vap Verdampfern. Diese 19-Gauge-Kanülen aus Edelstahl mit stumpfen Enden reduzieren Kreuzkontamination und Korrosion beim Verdampfen von stark säurehaltigen Lösungsmitteln. Die Kanülen wurden speziell für Reacti-Vap Verdampfer entwickelt.
  • Stumpfe Spitze
  • Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE-beschichtet
19 G
Spritzennadel
Reacti-Vap Verdampfer
9 pro Packung
4 in.
102 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer mit PTFE-beschichteten Kanülen > 4 in.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.