Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer mit PTFE-beschichteten Kanülen
Verwenden Sie diese Kanülen zur Abgabe von Gas und zum Verdampfen von Proben auf dem Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer.
Marke: Thermo Scientific™ TS-18786
212.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
222.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie PTFE-beschichtete Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Kanülen zur Abgabe von Gas und zum Verdampfen von Proben auf Reacti-Vap Verdampfern. Diese 19-Gauge-Kanülen aus Edelstahl mit stumpfen Enden reduzieren Kreuzkontamination und Korrosion beim Verdampfen von stark säurehaltigen Lösungsmitteln. Die Kanülen wurden speziell für Reacti-Vap Verdampfer entwickelt.
- Stumpfe Spitze
- Edelstahl
Spezifikation
PTFE-beschichtet | |
19 G | |
Spritzennadel | |
Reacti-Vap Verdampfer |
9 pro Packung | |
6 in. | |
152 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.