Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer
Fügen Sie Verdampfung zum Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul für Derivatisierungen oder andere kleine Reaktionen hinzu.
1440.00 CHF - 2375.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Verdampfer |
---|---|
Temperatur (metrisch) | Raumtemperatur 10 °C bis 200 °C |
Produktcode | Marke | Anschlüsse | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlüsse | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11541064
|
Thermo Scientific™
TS-18825 |
9 Anschlüsse | Reacti-Therm-Einzelblockmodule |
1440.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11551064
|
Thermo Scientific™
TS-18826 |
27 Anschlüsse | Reacti-Therm-Dreiblockmodule |
2375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Führen Sie eine einfache, effiziente Verdampfung mit Thermo Scientific Reacti-Vap-Verdampfern durch. Dieser präzisionsbearbeitete Gasverteiler ermöglicht die gleichzeitige oder separate Abgabe von nicht reaktivem Druckgas an Proben im Thermo Scientific Reacti-Vap Therm-Modul. Der Verdampfer wird einfach an das Reacti-Therm-Modul angeschlossen. Der Verdampfungskopf lässt sich zur einfachen Befestigung und Entfernung der Nadel nach hinten neigen.
PTFE-beschichtete Nadeln sind für Anwendungen mit starken Säuren erhältlich. Jede Reacti-Vap Nadel verfügt über einen Luer-Lock™ Anschluss zur auslaufsicheren Befestigung an Reacti-Vap-Verdampfern. Nadeln sind in Längen von 4 und 6 in. erhältlich. PTFE-beschichtete Reacti-Vap-Nadeln sind ausschließlich zur Verwendung in Reacti-Vap-Verdampfern bestimmt. Die Edelstahlnadeln mit stumpfer Spitze und 19 Gauge Stärke verhindern Kreuzkontamination und Korrosion beim Verdampfen von Lösungsmitteln mit starken Säuren.
Reacti-Vap PTFE-beschichtete Nadeln sind ausschließlich zur Verwendung in Reacti-Vap Verdampfern bestimmt. Die Edelstahlnadeln mit stumpfer Spitze und 1,1 mm (19 Gauge) Stärke verhindern Kreuzkontamination und Korrosion beim Verdampfen von Lösungsmitteln mit starken Säuren.
Ideale Anwendungen
- Allgemeine Probeninkubation und -verdampfung in verschiedenen Röhrchengrößen
- Derivatisierungsreaktionen für Silylierung, Alkylierung und Acylierung bei der GC-Probenvorbereitung.
Reacti-Therm Derivatisierungssystem
Das Derivatisierungssystem kann Heiz-, Rühr- und Verdampfungsfunktionen in einem vielseitigen, modularen System kombinieren, das sich leicht in Ihre Anwendung einbinden lässt. Das System besteht aus (separat erhältlich):
- Reacti-Therm Heiz- und Rührmodul
- Reacti-Vap Verdampfermodul
- Reacti-Blöcke, Reacti-Vial Magnetrührer und Reacti-Vial kleine Reaktionsröhrchen
Spezifikation
Verdampfer | |
Raumtemperatur 10 °C bis 200 °C |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.