Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer
Fügen Sie Verdampfung zum Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul für Derivatisierungen oder andere kleine Reaktionen hinzu.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-18825
965.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11541064
  • 1440.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
Führen Sie eine einfache, effiziente Verdampfung mit Thermo Scientific Reacti-Vap-Verdampfern durch. Dieser präzisionsbearbeitete Gasverteiler ermöglicht die gleichzeitige oder separate Abgabe von nicht reaktivem Druckgas an Proben im Thermo Scientific Reacti-Vap Therm-Modul. Der Verdampfer wird einfach an das Reacti-Therm-Modul angeschlossen. Der Verdampfungskopf lässt sich zur einfachen Befestigung und Entfernung der Nadel nach hinten neigen.
PTFE-beschichtete Nadeln sind für Anwendungen mit starken Säuren erhältlich. Jede Reacti-Vap Nadel verfügt über einen Luer-Lock™ Anschluss zur auslaufsicheren Befestigung an Reacti-Vap-Verdampfern. Nadeln sind in Längen von 4 und 6 in. erhältlich. PTFE-beschichtete Reacti-Vap-Nadeln sind ausschließlich zur Verwendung in Reacti-Vap-Verdampfern bestimmt. Die Edelstahlnadeln mit stumpfer Spitze und 19 Gauge Stärke verhindern Kreuzkontamination und Korrosion beim Verdampfen von Lösungsmitteln mit starken Säuren.
Reacti-Vap PTFE-beschichtete Nadeln sind ausschließlich zur Verwendung in Reacti-Vap Verdampfern bestimmt. Die Edelstahlnadeln mit stumpfer Spitze und 1,1 mm (19 Gauge) Stärke verhindern Kreuzkontamination und Korrosion beim Verdampfen von Lösungsmitteln mit starken Säuren.
Ideale Anwendungen
  • Allgemeine Probeninkubation und -verdampfung in verschiedenen Röhrchengrößen
  • Derivatisierungsreaktionen für Silylierung, Alkylierung und Acylierung bei der GC-Probenvorbereitung.
Reacti-Therm Derivatisierungssystem
Das Derivatisierungssystem kann Heiz-, Rühr- und Verdampfungsfunktionen in einem vielseitigen, modularen System kombinieren, das sich leicht in Ihre Anwendung einbinden lässt. Das System besteht aus (separat erhältlich):
  • Reacti-Therm Heiz- und Rührmodul
  • Reacti-Vap Verdampfermodul
  • Reacti-Blöcke, Reacti-Vial Magnetrührer und Reacti-Vial kleine Reaktionsröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reacti-Therm-Einzelblockmodule
9 Anschlüsse
Verdampfer
Raumtemperatur 10 °C bis 200 °C
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer > 9 Anschlüsse; zur Verwendung mit dem Reacti-Therm-Heizmodul für einen Block
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.