Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer
Fügen Sie Verdampfung zum Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul für Derivatisierungen oder andere kleine Reaktionen hinzu.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-18826
1810.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11551064
  • 2265.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
Führen Sie eine einfache, effiziente Verdampfung mit Thermo Scientific Reacti-Vap-Verdampfern durch. Dieser präzisionsbearbeitete Gasverteiler ermöglicht die gleichzeitige oder separate Abgabe von nicht reaktivem Druckgas an Proben im Thermo Scientific Reacti-Vap Therm-Modul. Der Verdampfer wird einfach an das Reacti-Therm-Modul angeschlossen. Der Verdampfungskopf lässt sich zur einfachen Befestigung und Entfernung der Nadel nach hinten neigen.
PTFE-beschichtete Nadeln sind für Anwendungen mit starken Säuren erhältlich. Jede Reacti-Vap Nadel verfügt über einen Luer-Lock™ Anschluss zur auslaufsicheren Befestigung an Reacti-Vap-Verdampfern. Nadeln sind in Längen von 4 und 6 in. erhältlich. PTFE-beschichtete Reacti-Vap-Nadeln sind ausschließlich zur Verwendung in Reacti-Vap-Verdampfern bestimmt. Die Edelstahlnadeln mit stumpfer Spitze und 19 Gauge Stärke verhindern Kreuzkontamination und Korrosion beim Verdampfen von Lösungsmitteln mit starken Säuren.
Reacti-Vap PTFE-beschichtete Nadeln sind ausschließlich zur Verwendung in Reacti-Vap Verdampfern bestimmt. Die Edelstahlnadeln mit stumpfer Spitze und 1,1 mm (19 Gauge) Stärke verhindern Kreuzkontamination und Korrosion beim Verdampfen von Lösungsmitteln mit starken Säuren.
Ideale Anwendungen
  • Allgemeine Probeninkubation und -verdampfung in verschiedenen Röhrchengrößen
  • Derivatisierungsreaktionen für Silylierung, Alkylierung und Acylierung bei der GC-Probenvorbereitung.
Reacti-Therm Derivatisierungssystem
Das Derivatisierungssystem kann Heiz-, Rühr- und Verdampfungsfunktionen in einem vielseitigen, modularen System kombinieren, das sich leicht in Ihre Anwendung einbinden lässt. Das System besteht aus (separat erhältlich):
  • Reacti-Therm Heiz- und Rührmodul
  • Reacti-Vap Verdampfermodul
  • Reacti-Blöcke, Reacti-Vial Magnetrührer und Reacti-Vial kleine Reaktionsröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Reacti-Therm-Dreiblockmodule
27 Anschlüsse
Verdampfer
Raumtemperatur 10 °C bis 200 °C
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer > 27 Anschlüsse; zur Verwendung mit dem Reacti-Therm-Dreiblock-Heizmodul
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.