Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Magnetrührer für kleine Reacti-Vial™ Reaktionsfläschchen
Verwenden Sie diese dreieckigen Rührstäbe für schnellere Reaktionszeiten und ein glattes Mischen in Fläschchen des Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatisierungssystems.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-16000
170.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
238.67 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11587450
  • 272.00 CHF / 6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie diese dreieckigen Rührstäbe für schnellere Reaktionszeiten und müheloses Mischen kleiner Proben in Fläschchen mit konischem Boden des Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatisierungssystems. Die Rührstäbe ermöglichen gleichzeitiges Rühren von Proben in mehreren Röhrchen, wenn sie mit einem Reacti-Therm Heiz-/Rührmodul eingesetzt werden, das mit passenden Reacti-Block Aluminiumblöcken ausgestattet ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6/Packung
Reacti-Vials mit 3, 5 und 10 ml
Magnetrührer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Magnetrührer für kleine Reacti-Vial™ Reaktionsfläschchen > Für Reacti-Vials mit 3,0, 5,0 und 10,0 ml Volumen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.