Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Magnetrührer für kleine Reacti-Vial™ Reaktionsfläschchen
Verwenden Sie diese dreieckigen Rührstäbe für schnellere Reaktionszeiten und ein glattes Mischen in Fläschchen des Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatisierungssystems.
190.00 CHF - 272.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung 6/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11597450
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-16010
0.3 und 1 ml-Reacti-Vials 6/Packung
190.00 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11587450
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TS-16000
Reacti-Vials mit 3, 5 und 10 ml 6/Packung
272.00 CHF
6 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie diese dreieckigen Rührstäbe für schnellere Reaktionszeiten und müheloses Mischen kleiner Proben in Fläschchen mit konischem Boden des Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatisierungssystems. Die Rührstäbe ermöglichen gleichzeitiges Rühren von Proben in mehreren Röhrchen, wenn sie mit einem Reacti-Therm Heiz-/Rührmodul eingesetzt werden, das mit passenden Reacti-Block Aluminiumblöcken ausgestattet ist.
Spezifikation
Spezifikation
6/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Magnetrührer für kleine Reacti-Vial™ Reaktionsfläschchen