Learn More
OHAUS™ Ranger™ 7000
OHAUS™ Ranger™ 7000 verfügt über eine hohe Auflösung, ein großes Display, eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen und einen großen Speicher.
1625.00 CHF - 4170.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp | Einfacher Kommunikations-Standardanschluss für USB und RS232 (im Lieferumfang enthalten) und mit drittem optionalen RS232- oder Ethernet- Anschluss (Zubehör separat erhältlich). GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr. Datenübertragungsfunktion. |
---|---|
Bauweise | Modulares Design, Druckgussgehäuse, abnehmbare Edelstahlplattform, integrierter Waagenhaken, Menüverriegelungsschalter, Füllstandsanzeige |
Displaytyp | Vollfarbige WQVGA-Touchscreen-Grafikanzeige, anwendergesteuerte Helligkeit |
Schutzartklasse | IP 54 |
Wägemodi | Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Pfund:Unze, Benutzerdefiniert |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15614553
|
OHAUS™
30088847 |
35,00 kg |
1625.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16002415
|
OHAUS™
30088832 |
3,00 kg |
4170.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Vereinfachen Sie komplexe Anwendungen und minimieren Sie den Bedarf an manuellen Berechnungen mit 10 erweiterten Anwendungsmodi, der Steuerung von Peripheriegeräten und einem optionalen Kit für eine zweite Wägeplattform.
- Die präziseste Waage ihrer Klasse mit einer Stabilisierungszeit von einer Sekunde, einer Display-Auflösung von bis zu 75.000 d oder 350.000 d und Zertifizierungen für Legal-for-Trade.
- Extrem langlebige Waage, die speziell für raue Industrieumgebungen entwickelt wurde.
- Verfügt über ein IP54-Gehäuse aus Metall und ein abgedichtetes Metall-Terminal.
Spezifikation
Einfacher Kommunikations-Standardanschluss für USB und RS232 (im Lieferumfang enthalten) und mit drittem optionalen RS232- oder Ethernet- Anschluss (Zubehör separat erhältlich). GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr. Datenübertragungsfunktion. | |
Vollfarbige WQVGA-Touchscreen-Grafikanzeige, anwendergesteuerte Helligkeit | |
Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Pfund:Unze, Benutzerdefiniert |
Modulares Design, Druckgussgehäuse, abnehmbare Edelstahlplattform, integrierter Waagenhaken, Menüverriegelungsschalter, Füllstandsanzeige | |
IP 54 |