Learn More
OHAUS™ Ranger™ 7000
OHAUS™ Ranger™ 7000 verfügt über eine hohe Auflösung, ein großes Display, eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen und einen großen Speicher.
Marke: OHAUS™ 30088847
1585.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vereinfachen Sie komplexe Anwendungen und minimieren Sie den Bedarf an manuellen Berechnungen mit 10 erweiterten Anwendungsmodi, der Steuerung von Peripheriegeräten und einem optionalen Kit für eine zweite Wägeplattform.
- Die präziseste Waage ihrer Klasse mit einer Stabilisierungszeit von einer Sekunde, einer Display-Auflösung von bis zu 75.000 d oder 350.000 d und Zertifizierungen für Legal-for-Trade.
- Extrem langlebige Waage, die speziell für raue Industrieumgebungen entwickelt wurde.
- Verfügt über ein IP54-Gehäuse aus Metall und ein abgedichtetes Metall-Terminal.
Spezifikation
12 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie | |
Modulares Design, Druckgussgehäuse, abnehmbare Edelstahlplattform, integrierter Waagenhaken, Menüverriegelungsschalter, Füllstandsanzeige | |
Vollfarbige WQVGA-Touchscreen-Grafikanzeige, anwendergesteuerte Helligkeit | |
1,000000 g | |
IP 54 | |
Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Pfund:Unze, Benutzerdefiniert | |
9,970 kg |
Einfacher Kommunikations-Standardanschluss für USB und RS232 (im Lieferumfang enthalten) und mit drittem optionalen RS232- oder Ethernet- Anschluss (Zubehör separat erhältlich). GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr. Datenübertragungsfunktion. | |
35,00 kg | |
0,500000 g | |
Gehäuse R71MD35-EU | |
-10 °C bis +40 °C | |
467 x 377 x 128 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Ranger™ 7000 > Fassungsvermögen: 35,00 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur