Learn More
OHAUS™ Ranger™ 7000
OHAUS™ Ranger™ 7000 verfügt über eine hohe Auflösung, ein großes Display, eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen und einen großen Speicher.
Marke:  OHAUS™ 30088832
3415.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16002415
  • 4170.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Vereinfachen Sie komplexe Anwendungen und minimieren Sie den Bedarf an manuellen Berechnungen mit 10 erweiterten Anwendungsmodi, der Steuerung von Peripheriegeräten und einem optionalen Kit für eine zweite Wägeplattform.
  • Die präziseste Waage ihrer Klasse mit einer Stabilisierungszeit von einer Sekunde, einer Display-Auflösung von bis zu 75.000 d oder 350.000 d und Zertifizierungen für Legal-for-Trade.
  • Extrem langlebige Waage, die speziell für raue Industrieumgebungen entwickelt wurde.
  • Verfügt über ein IP54-Gehäuse aus Metall und ein abgedichtetes Metall-Terminal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
Einfacher Kommunikations-Standardanschluss für USB und RS232 (im Lieferumfang enthalten) und mit drittem optionalen RS232- oder Ethernet- Anschluss (Zubehör separat erhältlich). GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr. Datenübertragungsfunktion.
3,00 kg
0,010000 g
R71MHD3-EU.
10°bis 30 °C
420 x 280 x 114 mm
AutoCal™ – Automatisch
Modulares Design, Druckgussgehäuse, abnehmbare Edelstahlplattform, integrierter Waagenhaken, Menüverriegelungsschalter, Füllstandsanzeige
Vollfarbige WQVGA-Touchscreen-Grafikanzeige, anwendergesteuerte Helligkeit
0,020000 g
IP 54
Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Pfund:Unze, Benutzerdefiniert
11,300 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Ranger™ 7000 > Fassungsvermögen:3,00 kg