Learn More
RAI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | RAI1 |
---|---|
Konzentration | 0.21 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16816924
|
Proteintech
17084-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16806924
|
Proteintech
17084-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. It is highly similar to its mouse counterpart and is expressed at high levels mainly in neuronal tissues. The protein encoded by this gene includes a polymorphic polyglutamine tract in the N-terminal domain. Expression of the mouse counterpart in neurons is induced by retinoic acid. This gene is associated with both the severity of the phenotype and the response to medication in schizophrenic patients.Spezifikation
RAI1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q61818, Q7Z5J4 | |
10743, 19377, 303188 | |
RAI1 Fusion Protein Ag9046 | |
Primary | |
-20°C | |
RAI1 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1820, RAI1, retinoic acid induced 1, SMCR, SMS | |
Rai1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.