missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 17084-1-AP-20UL

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16816924

  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. It is highly similar to its mouse counterpart and is expressed at high levels mainly in neuronal tissues. The protein encoded by this gene includes a polymorphic polyglutamine tract in the N-terminal domain. Expression of the mouse counterpart in neurons is induced by retinoic acid. This gene is associated with both the severity of the phenotype and the response to medication in schizophrenic patients.
Spezifikation

Spezifikation

RAI1
Polyclonal
Unconjugated
RAI1
KIAA1820, RAI1, retinoic acid induced 1, SMCR, SMS
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10743, 19377, 303188
-20°C
Liquid
Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q61818, Q7Z5J4
Rai1
RAI1 Fusion Protein Ag9046
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
RAI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt