Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Matrix™ Lagerröhrchen mit 2D-Barcode
Erstellen Sie eigene Arrays mit diesen leeren Deckel-Gestellen im ANSI-Format für Lagerungsröhrchen. Die Gestelle sind mit automatisierten Systemen kompatibel und haben abschließbare Deckel zur Sicherung der Proben.
60.55 CHF - 303.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Kunststoff |
Aufnahmevermögen | 2D Matrix-Röhrchen |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10553435
![]() |
Thermo Scientific™
4890 |
Leeres Gestell mit Schnappverschluss | 1,4 ml Röhrchen |
279.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10513055
![]() |
Thermo Scientific™
4896 |
Leeres Gestell mit Schnappverschluss | 0,75 ml Röhrchen |
216.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11942161
|
Thermo Scientific™
4901 |
Leeres Gestell mit Schnappverschluss und Deckel | 0,75 ml Matrix-Röhrchen | N/A | ||||||
10680214
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
4897 |
Leeres Gestell mit Schnappverschluss | 1,0 ml Schraubverschluss-Röhrchen |
127.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10213773
![]() |
Thermo Scientific™
4900 |
Leeres Gestell mit Schnappverschluss | 500μ l-Röhrchen mit Schraubverschluss |
79.15 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11849450
![]() |
Thermo Scientific™
4898 |
Leeres Gestell mit Schnappverschluss | 500 μl Röhrchen |
170.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10563435
![]() |
Thermo Scientific™
4899 |
Leeres Gestell mit Schnappverschluss | 500 μl Röhrchen mit DuraSeals |
190.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10385303
![]() |
Thermo Scientific™
4893 |
Leeres Gestell mit Schnappverschluss | 1,4 ml Röhrchen |
240.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10573435
![]() |
Thermo Scientific™
4905 |
Leeres Gestell | 12 l-Röhrchen mit Schraubverschluss |
60.55 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Erstellen Sie eigene Arrays mit diesen leeren Thermo Scientific™ Matrix™ Gestellen im ANSI-Format für Aufbewahrungsröhrchen mit 2D-Barcodes. Gestelle sind in einem unternehmenseigenen, speziell entwickelten Format aus stapelbaren Mikrotiterplatten erhältlich und verfügen über verschließbare Deckel zum Sichern der Proben.
Unübertroffenes Design der Lagergestelle
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Lagerröhrchen oder Speicherblöcken sind die 2D-barcodierten Matrix 96-Lagerröhrchen in einem speziell entwickelten, stapelbaren Mikroplattenformat erhältlich
- Die Klappdeckelgestelle ermöglichten den manuellen Zugriff mit Mehrkanalpipetten auf 2D-Röhrchen und eliminieren das Kontaminationsrisiko durch einen Deckelaufbau, der nicht mit der Tischplatte in Berührung kommt.
- Die Klappdeckel dieser Gestelle können robotergesteuert angehoben werden, um den Zugang zu 2D-Röhrchen mit automatisierten Liquid Handling-Systemen und Anwendungen mit hohem Durchsatz zu ermöglichen.
Spezifikation
Weiß | |
Kunststoff | |
2D Matrix-Röhrchen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.