Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Matrix™ Lagerröhrchen mit 2D-Barcode
Erstellen Sie eigene Arrays mit diesen leeren Deckel-Gestellen im ANSI-Format für Lagerungsröhrchen. Die Gestelle sind mit automatisierten Systemen kompatibel und haben abschließbare Deckel zur Sicherung der Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ 4901
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11942161
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erstellen Sie eigene Arrays mit diesen leeren Thermo Scientific™ Matrix™ Gestellen im ANSI-Format für Aufbewahrungsröhrchen mit 2D-Barcodes. Gestelle sind in einem unternehmenseigenen, speziell entwickelten Format aus stapelbaren Mikrotiterplatten erhältlich und verfügen über verschließbare Deckel zum Sichern der Proben.
Unübertroffenes Design der Lagergestelle
  • Im Gegensatz zu herkömmlichen Lagerröhrchen oder Speicherblöcken sind Matrix Röhrchen mit 2D-Code in einem 96-Well Format in unseren unternehmenseigenen, speziell entwickelten, stapelbaren Mikrotiterplattenformat erhältlich
Klappgestelle sparen wertvollen Platz
  • Die Form der Klappdeckelgestelle eignet sich für manuelle Mehrkanalpipetten und eliminiert das Kontaminationsrisiko dank eines Deckels, der auch aufgeklappt den Labortisch nicht berührt.
  • Die Klappdeckel dieser Gestelle können durch den Greifarm von automatisierten Liquid-Handling-Systemen angehoben werden. Dadurch sind diese Röhrchen mit 2D-Barcode auch für Hochdurchsatzanwendungen geeignet.
Snap-Rack – Für Anwender herkömmlicher Gestelle aus Polycarbonat sind Matrix-Röhrchen auch im Snap-Rack erhältlich. Das Snap-Rack hat einen offenen Boden für das Auslesen alphanumerischer oder TrakMates Röhrchen und wurde entwickelt, um Proben während der Lagerung und des Versands bei niedrigen Temperaturen sicher zu halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
0,75 ml
0,75 ml Matrix-Röhrchen
10 Karton
Leeres Gestell mit Schnappverschluss und Deckel
Kunststoff
2D-Matrix-Röhrchen
0,0253 fl oz.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Gestelle für Matrix™ Lagerröhrchen mit 2D-Barcode >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.