Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Matrix™ Lagerröhrchen mit 2D-Barcode
Erstellen Sie eigene Arrays mit diesen leeren Deckel-Gestellen im ANSI-Format für Lagerungsröhrchen. Die Gestelle sind mit automatisierten Systemen kompatibel und haben abschließbare Deckel zur Sicherung der Proben.
Marke: Thermo Scientific™ 4899
109.14 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erstellen Sie eigene Arrays mit diesen leeren Thermo Scientific™ Matrix™ Gestellen im ANSI-Format für Aufbewahrungsröhrchen mit 2D-Barcodes. Gestelle sind in einem unternehmenseigenen, speziell entwickelten Format aus stapelbaren Mikrotiterplatten erhältlich und verfügen über verschließbare Deckel zum Sichern der Proben.
Unübertroffenes Design der Lagergestelle
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Lagerröhrchen oder Speicherblöcken sind Matrix Röhrchen mit 2D-Code in einem 96-Well Format in unseren unternehmenseigenen, speziell entwickelten, stapelbaren Mikrotiterplattenformat erhältlich
Klappgestelle sparen wertvollen Platz
- Die Form der Klappdeckelgestelle eignet sich für manuelle Mehrkanalpipetten und eliminiert das Kontaminationsrisiko dank eines Deckels, der auch aufgeklappt den Labortisch nicht berührt.
- Die Klappdeckel dieser Gestelle können durch den Greifarm von automatisierten Liquid-Handling-Systemen angehoben werden. Dadurch sind diese Röhrchen mit 2D-Barcode auch für Hochdurchsatzanwendungen geeignet.
Snap-Rack – Für Anwender herkömmlicher Gestelle aus Polycarbonat sind Matrix-Röhrchen auch im Snap-Rack erhältlich. Das Snap-Rack hat einen offenen Boden für das Auslesen alphanumerischer oder TrakMates Röhrchen und wurde entwickelt, um Proben während der Lagerung und des Versands bei niedrigen Temperaturen sicher zu halten.
Spezifikation
Weiß | |
0,5 ml | |
500 μl Röhrchen mit DuraSeals | |
0,0169 fl oz. |
Leeres Gestell mit Schnappverschluss | |
Kunststoff | |
2D-Matrix-Röhrchen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.