Learn More
BUCHI R-300 Systeme mit elektronischem Hub – 1.000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Marke: BUCHI 11SR300211VP01
11180.10 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der R-300 erfüllt höchste Ansprüche an Komfort und Vielseitigkeit
- Durch das modulare Design kann der Rotavapor™ R-300 auf ein vollständig integriertes System erweitert werden, wobei jede Komponente über eine zentrale Schnittstelle gesteuert wird.
Spezifikation
Elektronischer Lift | |
1000 mL | |
Raumtemperatur bis 95 °C | |
Kein Umlaufkühler | |
SJ 29/32 |
220/240 V | |
280 U/min | |
I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox) | |
Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI R-300 Systeme mit elektronischem Hub – 1.000 ml > Kein Umlaufkühler
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur