Learn More
BUCHI Rotavapor™ Dynamisches R-300 Rotationsverdampfersystem
Merkmale: Vollautomatisierung, methodenbasierter geführter Betrieb, Datenaufzeichnung und Echtzeit-Diagrammerstellung für Rotationsverdampfungen. Rotavapor™ Dynamic R-300 Rotationsverdampfersysteme erfüllen die höchsten Anforderungen im Bereich der praktischen Anwendung und der Reproduzierbarkeit.
Marke: BUCHI 11SR300211VS01
9856.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25037" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einfache Bedienung über ein Touchscreen mit allen Prozessparametern auf einen Blick
- Geführte Bedienung mit programmierbaren Methoden einschließlich Push-Benachrichtigungen auf mobilen Geräten, wenn eine manuelle Interaktion erforderlich ist
- Vollautomatischer Betrieb dank AutoDest™ und Schaumsensor
- Keine schädlichen Emissionen durch einen zweiten Kondensator mit optionalem Niveausensor hinter der Pumpe, der einen möglichen Überlauf des Auffangkolbens meldet
- Sofortstart durch automatische und dynamische Druckanpassung, ohne dass gewartet werden muss, bis Heizbad und Kühler ihre Solltemperatur erreicht haben
- Darstellung aller Prozessparameter auch auf mobilen Geräten
- Effizienter Betrieb und mehr Nachhaltigkeit durch zentral gesteuerten Umlaufkühler und drehzahlgeregelte Vakuumpumpe
- Umfassende Aufzeichnung aller Prozessparameter auf einer SD-Karte zur einfachen Auswertung mit Microsoft Excel
- Push-Benachrichtigungen im Falle eines unerwarteten Ereignisses
Spezifikation
13 kg Rotavapor, 2,8/5 kg Bad mit Sockel | |
3 kg Kolbenlast, 2,3 l Bad | |
Raumtemperatur bis 95 °C | |
Elektronischer Hub; V- Vakuumpumpe; B- Heizbad; SJ /; vertikaler Glasaufbau mit P+G-beschichtetem Kühler und Auffangkolben; I- Schnittstelle mit Woulff-Flasche und VacuBox | |
Vertikaler Glasaufbau mit P+G-beschichtetem Kühler und Auffangkolben | |
IP 21 | |
10 bis 50 ° | |
Rotationsverdampfersystem | |
11SR300211VS01. |
220/240 V | |
10 bis 280 U/min | |
P+G-Sicherheitsbeschichtung | |
V-300 Vakuumpumpe | |
Rotavapor: 429 x 606 x 717 mm; Bad: 205 x 218 x 192 mm | |
±1 °C | |
CE, CSA | |
50/60 Hz | |
SJ 29/32 |