Learn More
BUCHI R-300 Systeme mit elektronischem Hub – 1.000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
auf Anfrage - 18750.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Elektronischer Lift
Spannung 220/240 V
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Geschwindigkeit 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur bis 95 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Enthält Montageart der Glaswaren Display Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Montageart der Glaswaren Display Preis Menge & Verfügbarkeit  
15415875
Unterlagen ansehen
BUCHI
11SR300211VP01
Kein Umlaufkühler Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox)
12710.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15435875
Unterlagen ansehen
BUCHI
11SR300211VS11
F-305: Kühlleistung 550 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C)) Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) I-300, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox
14835.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15455875
Unterlagen ansehen
BUCHI
11SR300211VP11
F-305: Kühlleistung 550 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C)) Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox)
18290.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15511270
Unterlagen ansehen
BUCHI
11SR300211VP21
F-308: Kühlleistung 900 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C)) Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox)
18750.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15521270
Unterlagen ansehen
BUCHI
11SR300211VS21
F-308: Kühlleistung 900 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C)) Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) I-300, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox
17480.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15581260
missing translation for 'viewDocuments'
BUCHI
11SR300211CS01
Kein Umlaufkühler Kühlfalle (Kondensator und Auffangkolben mit P+G-LT Beschichtung) I-300, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Descripción
Descripción
  • R-300 meets the highest expectations in convenience and versatility
  • Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Especificaciones
Especificaciones
Elektronischer Lift
1000 mL
Raumtemperatur bis 95 °C
220/240 V
280 U/min
SJ 29/32
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BUCHI R-300 Systeme mit elektronischem Hub – 1.000 ml
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado